Learn More
Ytterbium(III) chloride, 35% min w/w aq. soln., 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
66.43€ - 816.06€
Identificatori chimici
CAS 10361-91-8
Formula molecolare YbCl3
Numero MDL MFCD00011288
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11310008
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
042816.AD
50 mL
66.43€
50mL
11330008
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
042816.AK
250 mL
239.19€
250mL
11320008
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
042816.K2
1 L
816.06€
1L
Descrizione
Descrizione
Applied with NiCl2 to form a very effective catalyst for the reductive dehalogenation of aryl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
10361-91-8
YbCl3
MFCD00011288
Specifica
Ytterbium (III) chloride
Liquid
YbCl3
Soluble in water.
99.9%
Odorless
10361-91-8
(REO)
MFCD00011288
279.40 (Anhydrous)
35% min w/w aq. soln.
1.48 g/mL at 30°C
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-800-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures