Learn More
Ytterbium(III) bromide hydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
103.52€ - 427.13€
Identificatori chimici
CAS 226944-34-9
Formula molecolare YbBr3·xH2O
Numero MDL MFCD00049613
Sinonimo ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11345128
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044057.09
10 g
103.52€
10g
11355128
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044057.18
50 g
427.13€
50g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
226944-34-9
YbBr3·xH2O
MFCD00049613
ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1
Specifica
Ytterbium (III) bromide hydrate
Lump
YbBr3·xH2O
ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1
99.99%
226944-34-9
(REO)
MFCD00049613
412.77 (Anhydrous)
Reacton™
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-350-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures