Learn More
Thermo Scientific Chemicals Yeast Extract
Used as food additive, flavor enhancer in processed foods of all kinds and as nutrient for bacterial culture media. It is used to create savoury flavors and umami taste sensations.
26.05€ - 73.40€
Specifica
Forma | Powder |
---|---|
Tipo di imballaggio | Glass Bottle |
Sensibilità | Hygroscopic |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11346849
|
Thermo Scientific Chemicals
H26769.22 |
100 g |
26.05€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11356849
|
Thermo Scientific Chemicals
H26769.36 |
500 g |
73.40€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Yeast extract is used as food additive, flavor enhancer in processed foods of all kinds and as nutrient for bacterial culture media. It is used to create savoury flavors and umami taste sensations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Powder | |
Glass Bottle | |
Hygroscopic |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 232-387-9
Recommended Storage : Ambient temperatures