Learn More
Tocris Bioscience™ Y-27632 dihydrochloride
Selective p160ROCK inhibitor
218.00€ - 1850.00€
Identificatori chimici
CAS | 129830-38-2 |
---|---|
Formula molecolare | C14H23Cl2N3O |
Peso molecolare | 320.258 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30001217
![]() |
Tocris Bioscience™
1254/1 |
1 mg |
218.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18084362
|
Tocris Bioscience™
1254/10 |
10 mg |
482.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18044982
![]() |
Tocris Bioscience™
1254/50 |
50 mg |
1850.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Y-27632 dihydrochloride is a selective ROCK inhibitor (Ki values are 0.14-0.22, 0.3, 25, 26 and > 250 μM for ROCK1 (p160 ROCK), ROCK2, PKA, PKC and MLCK respectively). Also inhibits PRK2 (IC50 = 600 nM). Increases survival rate of human embryonic stem (hES) cells and iPSC undergoing cryopreservation. Used in combination with CHIR99021, RepSox, Forskolin, SP 600125, Go 6983 and VPA to reprogram fibroblasts to mature neurons. Also optimizes naive human pluripotent stem cell growth and viability following naive cell derivation from primed ESCs and iPSCs using naive human stem cell medium (NHSM). Used as component of growth media for urothelial organoids. Cell-permeable, orally bioavailable and active in vivo. Y-27632 synthesized to cGMP guidelines also available.For more information about how Y-27632 dihydrochloride may be used, see our protocols: Transdifferentiating Fibroblasts into Neurons, Converting Fibroblasts into Cardiomyocytes (9C Cocktail), Accelerated Induction of Cortical Neurons from hiPSCs, Human iPSC-derived Myoblasts .
Identificatori chimici
129830-38-2 | |
C14H23Cl2N3O | |
320.258 |
Specifica
Y-27632 dihydrochloride | |
C14H23Cl2N3O | |
>98% |
129830-38-2 | |
320.26 | |
320.258 |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Desiccate at Room Temperature