Learn More
Xylidine Ponceau 2R, pure
Codice prodotto. 10570964 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Xylidine Ponceau, CAS # 3761-53-3, is a red azo dye used in histology for staining of thin sections. | CAS: 3761-53-3 | C18H14N2Na2O7S2 | 480.417 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Xylidine Ponceau 2R is largely confined to Masson's trichrome, where it gives a slight orange shading to the red of the cytoplasmic structures
Application
  • Xylidine Ponceau 2R is a histological dye used mainly for the staining of thin sections
  • It shows cardiotoxic and carcinogenic activities
  • It has been used to prepare Fuchsin-Ponceau solution to stain an amyotrophic lateral sclerosis tissue-engineered skin model
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3761-53-3
Formula molecolare C18H14N2Na2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 480.417
Numero MDL MFCD00003897
InChI Key YJVBLROMQZEFPA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 4-(2,4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16150, 4-(2, 4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, Ponceau G, R, 2R
PubChem CID 102092631
ChEBI CHEBI:82369
IUPAC Name disodium;5-[(2,4-dimethylphenyl)diazenyl]-6-oxido-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C3C=CC(=CC3=CC(=C2[O-])S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)[O-])C.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Xylidine Ponceau 2R
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 480.41
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Bordeaux to Red
Quantità 100 g
Forma fisica Fine Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Xylidine Ponceau 2R
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.