Learn More
Xylenes, 99%, ACS reagent
Codice prodotto. 10247273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by a SFI certified supplier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1330-20-7, 100-41-4
Formula molecolare C8H10
Numero MDL MFCD00077264
Sinonimo Dimethylbenzene
Specifica
Materiale o nome chimico Xylenes
Punto di fusione -34.0°C
Densità 0.8650g/mL
Punti di ebollizione 136.0°C to 140.0°C
Quantità 25 L
Punto d'infiammabilità 23°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4940 to 1.4980
Intervallo percentuale saggio 99%
Residuo dopo l'evaporazione 0.002% max.
Gravità specifica 0.865
Formula lineare C6H4(CH3)2
Pressione del vapore Vapor Pressure: 8mbar at 20°C
Viscosità 0.6 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 360
Acqua 0.05% max. (Coulometric)
Indice di Merck 15, 10278
Informazioni di solubilità Solubility in water: <0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride, acetone and ether
Peso formulazione 106.17
Percent Purity 99%
Grado Reagente ACS