Learn More
Xylene (mixture of isomers), BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10221051
Click to view available options
:
5 L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Exceeds ACS Specifications
Specifica
Punto di fusione -34°C
CAS 1330-20-7
Colore Max. 10 (APHA)
Densità 0.86 - 0.88 g/cm³ (20°C)
Punti di ebollizione 140°C (1013 hPa)
Quantità 5 L
Punto d'infiammabilità 25°C
Intervallo percentuale saggio min. 98.5%
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.002%
Formula molecolare C8H10
Numero MDL MFCD00077264
Acqua max. 0.03%
InChI Key IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
IUPAC Name 1,3-xylene
Molecular Weight (g/mol) 106.17
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.