Learn More
Thermo Scientific™ XhoI
Cut at C^TCGAG sites with XhoI restriction enzyme, which functions best at 37°C in R buffer (Isoschizomers: PaeR7I, Sfr274I, SlaI, StrI, TliI).
42.13€ - 172.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10348759
|
Thermo Scientific™
ER0691 |
2,000U |
42.13€
2000 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10890591
|
Thermo Scientific™
ER0692 |
5 x 2,000 units |
172.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10899860
|
Thermo Scientific™
ER0695 |
5,000 units |
98.25€
5000 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Conventional restriction endonucleases are a large collection of high quality restriction enzymes, optimized to work in one of the buffers of the Five Buffer System. In addition, the universal Tango buffer is provided for convenience in double digestions. All of the enzymes exhibit 100% activity in the recommended buffer and reaction conditions. To ensure consistent performance, Thermo Scientific restriction enzyme reaction buffers contain premixed BSA, which enhances the stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA preparations.
Highlights
- Superior quality – stringent quality control and industry leading manufacturing process
- Convenient color-coded Five Buffer System
- Includes universal Tango buffer for double-digestions
- BSA premixed in reaction buffers
- Wide selection of restriction endonuclease specificities
Specifica
10 U/µl |