Learn More
Xenon difluoride, 99.5+%
Codice prodotto. p-3777101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 13709-36-9 | F2Xe | 169.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13709-36-9
Formula molecolare F2Xe
Molecular Weight (g/mol) 169.29
Numero MDL MFCD00040538
InChI Key IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis
PubChem CID 83674
IUPAC Name difluoroxenon
SMILES F[Xe]F
Specifica
Materiale o nome chimico Xenon difluoride
Punto di fusione 129°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Formula lineare XeF2
Indice di Merck 15, 10270
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes in water
Peso formulazione 169.29
Percent Purity ≥99.5%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Xenon difluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.