Learn More
inplusDESIGN Ampoule Opener
inplusDESIGN Ampoule Opener for extremely easy and fast opening of glass ampoules. As easy as pressing a button, without contact to the ampoule which minimizes any risk of injury.
dietro preventivo - 299.64€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16641792
![]() |
inplusDESIGN
PZN11668586 |
20 mL Break-Open Ampoules |
131.87€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16671792
![]() |
inplusDESIGN
PZN9071220 |
5 mL Break-Open Ampoules |
149.82€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16651792
![]() |
inplusDESIGN
PZN9071208 |
1 mL Break-Open Ampoules |
299.64€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16661792
![]() |
inplusDESIGN
PZN9071214 |
2 mL Break-Open Ampoules |
dietro preventivo
pezzi 50 |
N/A | |||||
Descrizione
- The Intelligent Ampoule Opener stands for a unique, playful principle
- The ampoule is not being touched when opening, but opened comfortably, easily, and safely
- Extremely high comfort: Opening of glass ampoules as easy as pressing a button
- Full safety: Full protection against any injuries as the ampoule is not even touched when opened
- Trust: Eliminates natural fear of holding and breaking glass
- Fun - Which is absolutely unique: The Intelligent Ampoule Opener is very enjoyable and even encourages users to open ampoules, which they confirm again and again
- Sterilizability: Designed for multiple uses. Autoclaving or treatment with ethylene oxide is recommended for any sterilization of the ampoule openers that may be necessary. Autoclaving at maximum temperature of 121°C ensures that the mechanical properties are maintained for a maximum of 20 cycles
Specifica
Ampule Opener | |
Polypropylene |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.