Learn More
Berkshire™ 360 Isolator Cleaning System
BIOPHARMA
Quick, easy and efficient cleaning of isolators, biological safety cabinets, laminar flow hoods and other mini environments.
Marke:  Berkshire™ EC360.EC.6
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17503286
  • 1110.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
EasyClean 360 ICT Non-Sterile Knitted Polyester Elastic and Padded Covers (17-987-361)
  • Made from Berkshire's SuperPolx™ 1200A 100% continuous filament knitted polyester material
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom for superior giver, particle and residue performance
  • Non-shedding and low-linting cover per USP requirements
  • Stretch fabric and elastic edge for easy on/off with secure fit on mop head
  • Absorbent polyester knit is abrasion resistant; handles a wide range of cleaning solutions
  • Compatible for use in ISO Class 3/EU Grade A Environments after sterilizing
  • Non-sterile
Spezifikation
Spezifikation
Isolator Cleaning Tool Cover
Non-sterile
6/Pk.
EasyClean™ 360 Isolator Cleaning Tool
Cleaning of isolators, biological safety cabinets, laminar flow hoods and other mini environments.
Knitted Polyester Elastic
White
Autoclavable
25 knitted polyester elastic covers and 1 knitted polyester padded cover/pack
Mop Covers
ISO Class 3/EU Grade A
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt