Learn More
Meditrade™ Nitril™ 3000 Guanti da esplorazione in nitrile
Non-sterile Meditrade™ disposable nitrile examination gloves provide excellent protection for environments with a high risk of contamination. Powder-free and latex-free they are ideal for use in clinical, laboratory, and manufacturing environments.
0.50€ - 2.50€
Specifica
Certificazione/Conformità AQL 1.5; EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG / CEE: Classe 1; DPI Categoria III; Idonei per il contatto con alimenti secondo la Direttiva CE 1935/2004 (solo guanti blu)
Descrizione Guanti monouso bianchi in nitrile
Colore Bianco
Monouso Sì
Latex Free
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
16693612
Vedere i documenti
Meditrade™
1280M
M Bianco Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16682217
Vedere i documenti
Meditrade™
1280XL
X-Large White
2.50€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Examination glove, made of nitrile according to DIN EN 455
  • Protective glove according to PSA
  • Skin-friendly: powder-, protein- and latex-free
  • Micro-roughened for better grip
  • Elastic and tear resistant
  • Ambidextrous fit, with rolled edge
  • Suitable for contact with food
Applications:Suitable for handling cleaning agents and disinfection and for other applications in the laboratory, pharmaceutical industry, professional cleaning, catering and food handling in general.
Specifica
Specifica
AQL 1.5; EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG / CEE: Classe 1; DPI Categoria III; Idonei per il contatto con alimenti secondo la Direttiva CE 1935/2004 (solo guanti blu)
Bianco
Polsino 0,060 mm; Palmo 0,070 mm; Dito 0,100 mm
Guanti monouso bianchi in nitrile
Sì
Nitrile