Learn More
Klever X-Change (Wider Cut Head)
Recessed blade of the Klever X-Change (Wider Cut Head) reduces cut injuries and damaged goods.
187.00€ - 276.00€
Specifica
Product Type | Klever X Change Wide Head |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Cuts Boxes, Film, Tape, and Thousands More Applications |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17788997
|
Klever
KCJ-XC-30B |
Blue |
187.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17798997
|
Klever
KCJ-XC-30G |
Orange |
187.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17709007
|
Klever
KCJ-XC-30R |
Red |
276.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17719007
|
Klever
KCJ-XC-30Y |
Yellow |
276.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Cuts boxes, film, tape and thousands more applications.
- Ergonomic 'soft touch' handle reduces hand fatigue and stress.
- Innovative tape splitter.
- Adavnced plastic polymers.
- Highest safety level.
- Interchangeable, replaceable head.
Specifica
Klever X Change Wide Head | |
Cuts Boxes, Film, Tape, and Thousands More Applications | |
Reusable | |
Non-sterile |