Learn More
Klever X-Change Plus (Wider Cut Head)
Recessed blade of X-Change Plus (Wider Cut Head) reduces cut injuries and damaged goods.
121.00€
Specifica
Materiale della lama | Plastic Polymer |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Cuts Boxes, Film, Tape, and Thousands More Applications |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17779017
|
Klever
PLS-200XC-30G |
Orange |
121.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17789017
|
Klever
PLS-200XC-30W |
White |
121.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17799017
|
Klever
PLS-200XC-30Y |
Yellow |
121.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Cuts boxes, film, tape and thousands more applications.
- Lighter weight, multiple-position handle for control and reach Innovative tape splitter.
- Adavnced plastic polymers.
- Highest safety level.
- Interchangeable, replaceable head.
Specifica
Plastic Polymer | |
Cuts Boxes, Film, Tape, and Thousands More Applications | |
Reusable | |
Non-sterile |