Learn More
Klever X-Change (Narrow Cut Head)
Recessed blade of the Klever X-Change (Narrow Cut Head) reduces cut injuries and damaged goods.
170.00€ - 252.00€
Specifica
Product Type | Klever X Change Narrow Head |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Cuts Boxes, Film, Tape, and Thousands More Applications |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17748997
|
Klever
KCJ-XC-20B |
Blue |
252.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17758997
|
Klever
KCJ-XC-20G |
Orange |
252.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17768997
|
Klever
KCJ-XC-20R |
Red |
252.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17778997
|
Klever
KCJ-XC-20Y |
Yellow |
170.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Cuts boxes, film, tape and thousands more applications.
- Ergonomic 'soft touch' handle reduces hand fatigue and stress.
- Innovative tape splitter.
- Adavnced plastic polymers.
- Highest safety level.
- Interchangeable, replaceable head.
Specifica
Klever X Change Narrow Head | |
Cuts Boxes, Film, Tape, and Thousands More Applications | |
Reusable | |
Non-sterile |