Learn More
Kimberly-Clark™ Panni per la pulizia WypAll™
Panni riutilizzabili, molto assorbenti, bianchi, a 1 velo, per pulizie di media entità in ambito produttivo industriale. Hydroknit™
239.00€
Specifica
Product Type | Salviette |
---|---|
Colore | White |
Strato | A 1 velo |
Sterilità | Non sterile |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11391015
|
Kimberly-Clark™
8381 |
Right Rag Box |
239.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Assorbe olio/acqua 3 volte più velocemente dei panni lavabili
- Hydroknit* fa sì che ogni panno assorba rapidamente e offra resistenza da bagnato.
- Fornito in un sistema BRAG™
Specifica
Salviette | |
White | |
A 1 velo | |
Non sterile |