Learn More
Kimberly-Clark™ Pop-Up Box con panni WypAll™
Pop-Up-Box con panni WypAll™
289.00€ - 313.00€
Specifica
Product Type | Salviette L40 |
---|---|
Materiale | Tessuto |
Colore | Bianco |
Da utilizzare con (applicazione) | Pulizia industriale di routine, pulizia delle linee di processo, assorbimento di grandi sversamenti, olio, grasso, pulizia di viso e mani dei pazienti, aiuto nella riduzione della diffusione dei germi |
Strato | A 1 velo |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11778038
![]() |
Kimberly-Clark™
7462 |
25 x 41 cm (9.8 x 16.1 in.) |
313.00€
pezzi 9 |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10627645
![]() |
Kimberly-Clark™
7471 |
30.4 x 31.7 cm (12 x 12.5 in.) |
289.00€
pezzi 18 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Panni per pulizia a secco perfetti per pulizia industriale di routine, pulizia delle linee di lavorazione, pulizia di fuoriuscite e asciugatura e pulizia di mani e viso
- Questi panni carta realizzati con tecnologia foglio base DRC (Double Re-Creped) presentano un tessuto a strati resistente, spesso e altamente assorbente
- Questa Pop-Up Box di panni offre un sistema flessibile con un accesso controllato a panni igienicamente protetti quando si effettuano attività di pulizia ovunque ci si trovi
- Queste salviette puliscono velocemente senza strapparsi, facendo risparmiare e migliorando al contempo l'igiene sul luogo di lavoro
Specifica
Salviette L40 | |
Bianco | |
A 1 velo |
Tessuto | |
Pulizia industriale di routine, pulizia delle linee di processo, assorbimento di grandi sversamenti, olio, grasso, pulizia di viso e mani dei pazienti, aiuto nella riduzione della diffusione dei germi | |
Non sterile |