Learn More
Kimberly-Clark™ Panni in rotolo grande WypAll™
Panno a 1 velo durata limitata, Bianco. Perfetto per i compiti di media entità, come pulizia dei vetri, di superfici e utensili. La tecnologia AIRFLEX™
55.10€
Specifica
Materiale | Paper |
---|---|
Assorbanza | Alta |
Colore | Bianco |
Dimensioni (L x P) | 38 x 24 cm |
Da utilizzare con (applicazione) | Panni per pulizia mediamente intensa, tra cui pulizia di strumenti e lucidatura di vetri e superfici lisce. |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12540147
![]() |
Kimberly-Clark™
7141 |
Large Centerfeed Roll | 1 rotolo |
55.10€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Ideali per i compiti di media intensità, come pulizia dei vetri, di superfici e utensili
- La speciale tecnologia AIRFLEX™
Specifica
Paper | |
Bianco | |
Panni per pulizia mediamente intensa, tra cui pulizia di strumenti e lucidatura di vetri e superfici lisce. | |
Non sterile |
Alta | |
38 x 24 cm | |
1 velo |