Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ X50 Critical Clean™ Colour Coded Cleaning/Wiping Cloths, 6 Packs x 50 Interfolded Cloths
Extended use cleaning cloths are designed for light and medium duty wiping in food processing environments. Food contact certified and available in 4 colours to help avoid cross-contamination.
93.10€
Specifica
Product Type | Cleaning Cloth |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 9.055 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 25.1 cm |
Larghezza (sistema imperiale) | 9.055 in |
Larghezza (sistema metrico) | 23.1 cm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12579727
|
Kimberly-Clark™
7441 |
Blu | 41.8 x 24.7 cm (16.5 x 9.7 in.) |
93.10€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12605596
|
Kimberly-Clark™
7442 |
Green | 41.8 x 22.1 cm (16.5 x 8.7 in.) |
93.10€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 15-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Each pack contains 50 cleaning cloths
- 1 ply, durable wiping cloths are designed to support colour-coded cleaning
- Food contact certified, available in 4 different colours to help avoid cross-contamination
- Advanced Hydroknit™ technology ensures each cloth is strong and fast absorbing
- Rectangular sheets with raw edges made of chemically untreated and unmodified cellulose fibers and polypropylene
- Designed to enhance regulatory workplace hygiene practices and compliance, specially designed for light and medium duty wiping tasks and particularly suited to food preparation and processing environments
- Available in a hygienic poly pack helping provide protection from contaminants
- Single sheet dispensing helps to prevent grime/dirt touching the cleaning wipes while also controlling usage
Specifica
Cleaning Cloth | |
25.1 cm | |
23.1 cm | |
1.96 kg (4.32 lb.) | |
6 Bags x 50 Sheets |
9.055 in. | |
9.055 in | |
Polypropylene | |
Reusable | |
Non sterile |