Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-473 Glossy White Polyester Electrostatic Dissipative Labels
For use in commercial/industrial applications. Brady B-473 gloss polyester with permanent static dissipative adhesive and liner are for use with BMP71 printer.
69.65€ - 142.00€
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized; CSA Accepted; ESD-approved for IEC 61340-5-1 and EN 100015-1
Descrizione Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent, Static-dissipative
Colore White
Finitura Gloss
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Dimensioni (sistema imperiale) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (sistema imperiale) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11771735
Vedere i documenti
Brady™
114729
0.75 x 0.25 in. (W x H) 750/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11707354
Vedere i documenti
Brady™
114741
1 x 0.375 in. (W x H) 500/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11757354
Vedere i documenti
Brady™
114748
1 x 0.5 in. (W x H) 500/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11731745
Vedere i documenti
Brady™
114792
1.5 x 0.25 in. (W x H) 750/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11751745
Vedere i documenti
Brady™
114851
0.5 x 0.275 in. (W x H) 750/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11771745
Vedere i documenti
Brady™
114864
0.65 x 0.2 in. (W x H) 750/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Specifica
UL Recognized; CSA Accepted; ESD-approved for IEC 61340-5-1 and EN 100015-1
Acrylic, Permanent, Static-dissipative
Gloss
Circuit Board ID, Electrostatic Dissipative Adhesive
0.0035 in.
Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
White
Electrostatic Dissipative Label
BMP™71 Printer