Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-459 Matte Polyester BMP71 Labels
For use in commercial/industrial applications. Brady B-459 matte polyester label with permanent acrylic adhesive are for use with BMP71 printer.
32.80€ - 61.55€
Specifica
Certificazione/Conformità | UL Recognized; CSA Accepted; ESD-approved for IEC 61340-5-1 and EN 100015-1 |
---|---|
Descrizione | Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant |
Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
Colore | White |
Finitura | Opaco |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema imperiale) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema imperiale) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11717104
|
Brady™
114778 |
2 x 1 in. (W x H) | 100/Pk. | N/A | ||||||
11707364
|
Brady™
114797 |
1.5 x 0.5 in. (W x H) | 500/Roll | N/A | ||||||
11757274
|
Brady™
114806 |
1.5 x 0.75 in. (W x H) | 250/Roll | N/A | ||||||
Specifica
UL Recognized; CSA Accepted; ESD-approved for IEC 61340-5-1 and EN 100015-1 | |
Acrylic, Permanent | |
Opaco | |
Asset Tracking Label | |
BMP™71 Printer | |
Rectangle | |
0.0031 in. |
Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant | |
White | |
Polyester (B-459) | |
Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates | |
1 | |
-40°C to +100°C | |
0.079 mm |
Titolo del prodotto
Brady™ WorkHorse™ B-459 Matte Polyester BMP71 Labels