Learn More
Fisherbrand™ Women's Poly/Cotton Lab Coats
Generously sized for comfort with a belted back.
16.55€
Specifica
Product Type | General Purpose Lab Coat |
---|---|
Sesso | Women's |
Materiale | Polycotton |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Buttons |
Codice del prodotto | Marca | Size | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15807101
![]() |
Fisherbrand™
19181578 |
X-Small | 37.0 in. |
16.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15817101
![]() |
Fisherbrand™
19181579 |
Small | 37.8 in. |
16.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15827101
![]() |
Fisherbrand™
19181580 |
Medium | 38.6 in. |
16.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15837101
![]() |
Fisherbrand™
19181581 |
Large | 39.4 in. |
16.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15847101
![]() |
Fisherbrand™
19181582 |
X-Large | 40.2 in. |
16.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15857101
![]() |
Fisherbrand™
19181583 |
2X-Large | 40.9 in. |
16.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15867101
![]() |
Fisherbrand™
19181584 |
3X-Large | 41.7 in. |
16.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15877101
![]() |
Fisherbrand™
19181585 |
4X-Large | 42.5 in. |
16.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Made of 65/35 Polycotton
- One outside left breast pocket, two outside lower pockets
- Standard pointed collar
- Front button closure
- Straight cuffs
- White
Specifica
General Purpose Lab Coat | |
Polycotton | |
Buttons | |
Reusable | |
3 |
Women's | |
White | |
Open | |
Non-sterile | |
Standard Pointed |