Learn More
Logistik™ Camici da laboratorio da donna in policotone sfiancati
Includes three pockets. Logistik™ Women's Fitted Polycotton Laboratory Coats are used for a range of applications and gives the wearer optimum comfort with its gently contoured fit.
55.75€
Specifica
Product Type | Camice da laboratorio su misura |
---|---|
Sesso | Women's |
Materiale | Policotone |
Colore | Bianco |
Stile polso | Chiusura a bottoncino |
Codice del prodotto | Marca | Size | Misura petto (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Misura petto (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13112190
|
Logistik™
607-V3WH-108 |
20 | 108 cm | N/A | |||||
Descrizione
- With two lower pockets and breast pocket
- Stud fastened cuff
- Concealed stud fastened front
- Polyester/cotton
- Polycotton
- Not CE marked
Specifica
Camice da laboratorio su misura | |
Policotone | |
Chiusura a bottoncino | |
Non-sterile | |
3 | |
107 cm |
Women's | |
Bianco | |
Reusable | |
Tailored | |
Due tasche applicate in basso, taschino sul petto, chiusura a bottoni nascosta sul davanti, bottoni sui polsini nascosti | |
Polycotton |