Learn More
Logistik™ Camici da laboratorio da donna in policotone sfiancati
Click to view available options
Size:
20
Misura petto (sistema metrico):
108 cm
Descrizione
- With two lower pockets and breast pocket
- Stud fastened cuff
- Concealed stud fastened front
- Polyester/cotton
- Polycotton
- Not CE marked
Specifica
Specifica
Product Type | Camice da laboratorio su misura |
Size | 20 |
Sesso | Women's |
Materiale | Policotone |
Colore | Bianco |
Stile polso | Chiusura a bottoncino |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
Stile | Tailored |
N. di tasche | 3 |