Learn More
Bel-Art™ Elettrodo pH per provette NMR SP Scienceware™ Wilmad™
Misurazione dell'intervallo di pH da 0a 14 all'interno di un campione NMR con questo elettrodo. Gli elettrodi pH per provette NMR Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ sono compatibili con provette NMR a pareti sottili da 5 mm.
Marca:  Bel-Art™ 66000-0012
Codice prodotto. 15348578
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Elettrodo pH combinato con connettore BNC (noto anche come connettore #5)
  • Per l'uso in provette NMR a parete sottile da 5 mm con lunghezza fino a 8 pollici
  • Dimensioni della sonda in vetro: diametro esterno 3 x lunghezza 180 mm
  • Intervallo di pH: da 0 a 14
  • Intervallo di temperatura: Da 0 a 70 °C
  • Risoluzione: 0.02 unità di pH
  • Errore sodio: 0.1 a pH 12
  • Resistenza a 20 °C: 100 – 1000 megaohm
  • Riproducibilità: Entro il 99%
La soluzione di riferimento 8513 è consigliata per il riempimento o la sostituzione di questo o di qualsiasi altro elettrodo pH che utilizza una soluzione 3M di cloruro di potassio (KCl) saturata con cloruro di argento (AgCl)
NOTA: gli elettrodi sono estremamente fragili; prestare attenzione durante il funzionamento
Specifica
Specifica
Provette NMR da 5 mm
pH Electrode
Elettrodo pH con connettore BNC
6030-02-BNC