Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Dito per Varian/Bruker Wilmad-LabGlass™ da 4 mm
Il dito Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ da 4 mm per Varian/Bruker è realizzato secondo standard di precisione che superano i prodotti spettrometrici in termini di tolleranza, affidabilità e durata.
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0056
Codice prodotto. 15348628
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Conveniente rispetto alla versione VT completa per gli scambiatori di campioni
  • Consente a una parte dell'aria VT di passare direttamente oltre il campione all'interno della turbina rotante, riducendo quindi i gradienti VT e il fluttering microsonico dovuto a un flusso VT elevato
  • Include O-ring esterni per alte temperature nella parte superiore e inferiore per una lunga durata e una presa salda sul campione in alto e in basso.
  • Utilizzabile anche per esperimenti in centrifuga.
Specifica
Specifica
Spettrometro NMR Agilent/Varian
UNI-FINGER-PEEK-4