Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 20 mm Provetta NMR Precision a parete media
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e OD di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
364.14€ - 382.50€
Specifica
Camber (Metric) | 25 μm |
---|---|
Concentricity (Metric) | 51 μm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 20.000± 0.013mm |
Diametro (sistema metrico) interno | 18.050± 0.013mm |
Forza del campo | 350 MHz |
Allerta:
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6
Includes: Provetta e tappo monouso
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15388898
|
Wilmad-LabGlass™
66352-2095 |
228.6 mm | 20-9-9-5 | ||||||
15358898
|
Wilmad-LabGlass™
66352-2075 |
178 mm | 20-9-7-5 | ||||||
15378898
|
Wilmad-LabGlass™
66352-2085 |
203.2 mm | 20-9-8-5 | ||||||
Descrizione
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
- Classificata come classe idrolitica 1
- In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438 Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
25 μm | |
20.000± 0.013mm | |
350 MHz | |
0.97 mm |
51 μm | |
18.050± 0.013mm | |
Per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici) |