Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 15 mm Provetta NMR Precision a parete sottile
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
181.00€ - 251.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 15.065± 0.008mm |
---|---|
Diametro (sistema metrico) interno | 13.470± 0.013mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici) |
Spessore (sistema metrico) parete | 0.76 mm |
Allerta:
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Includes: Provetta e tappo monouso
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Modello | Forza del campo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Modello | Forza del campo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15378758
|
Wilmad-LabGlass™
66060-1585 |
203.2 mm | 515-1PP-8-5 | 60 MHz | N/A | ||||
15388758
|
Wilmad-LabGlass™
66060-1595 |
228.6 mm | 515-1PP-9-5 | 60 MHz | N/A | ||||
15368758
|
Wilmad-LabGlass™
66060-1575 |
178 mm | 515-1PP-7-5 | 60 MHz | N/A | ||||
15388828
|
Wilmad-LabGlass™
66300-1575 |
178 mm | 515-3PP-7-5 | 300 MHz | N/A | ||||
15308838
|
Wilmad-LabGlass™
66300-1585 |
203.2 mm | 515-3PP-8-5 | 300 MHz | N/A | ||||
15328838
|
Wilmad-LabGlass™
66300-1595 |
228.6 mm | 515-3PP-9-5 | 300 MHz | N/A | ||||
15338888
|
Wilmad-LabGlass™
66350-1575 |
178 mm | 515-5PP-7-5 | 350 MHz | N/A | ||||
15358888
|
Wilmad-LabGlass™
66350-1595 |
228.6 mm | 515-5PP-9-5 | 350 MHz | N/A | ||||
15348888
|
Wilmad-LabGlass™
66350-1585 |
203.2 mm | 515-5PP-8-5 | 350 MHz | N/A | ||||
15338938
|
Wilmad-LabGlass™
66400-1595 |
228.6 mm | 515-7PP-9-5 | 400 MHz | N/A | ||||
15318938
|
Wilmad-LabGlass™
66400-1575 |
178 mm | 515-7PP-7-5 | 400 MHz | N/A | ||||
15328938
|
Wilmad-LabGlass™
66400-1585 |
203.2 mm | 515-7PP-8-5 | 400 MHz | N/A | ||||
Descrizione
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
- Classificata come classe idrolitica 1
- In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438 Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
15.065± 0.008mm | |
13.470± 0.013mm | |
Per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici) | |
0.76 mm |