Learn More
Bel-Art™ Dewar sfalsato da 150 ml per azoto in Suprasil SP Scienceware™ Wilmad™ per Bruker
Progettate per cavità a spazio limitato, tra il serbatoio e l'albero di trasmissione, per l'iride. Dewar sfalsati per azoto in Suprasil Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ da 150 mL rappresentano una valida alternativa ai sistemi VT per studi a 77 K, e sono argentati intorno al serbatoio.
Marca:  Bel-Art™ 66000-0087
Codice prodotto. 15358668
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • La fiasca da 150 ml dura 30 minuti dopo il riempimento
  • Compatibile con cavità X-band Bruker™
Specifica
Specifica
Cavità a banda X Bruker™
Dewar
150 ml
Per studi a 77 K
WG-853-B-Q