Learn More
Cole-Parmer™ Wildco™ Horizontal Alpha Water Sampler
Suitable for use in oceans, deep lakes and corrosive waters
882.00€ - 1010.00€
Specifica
Product Type Horizontal Alpha Water Sampler
Capacità (sistema metrico) 2.2 L
Da utilizzare con (applicazione) Water sampling in oceans, deep lakes and corrosive waters
Lunghezza (sistema imperiale) 26.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 67.06 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Materiale provetta Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale provetta Prezzo Quantità e disponibilità  
11704509
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Cole-Parmer™
05488-00
PVC
882.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-08-2025
Aggiungi al carrello
11704819
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Cole-Parmer™
05488-10
Acrylic
1010.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Alpha samplers are suitable for use in oceans, deep lakes and corrosive waters
  • Choose horizontal samplers for sampling at the surface, thermocline or just above the bottom
  • Urethane end seals snap shut with minimum surface disturbance on messenger contact
  • Drain valve provides easy sample removal
  • Samplers include a carrying case; order messenger and line separately
  • Silicone end seals are available by special order; call our Applications Specialists for details
  • Do not use when mercury concentrations exceed 1 ppm.
Specifica
Specifica
Horizontal Alpha Water Sampler
Water sampling in oceans, deep lakes and corrosive waters
67.06 cm
2.2 L
26.4 in.