Learn More
Sampling Systems™ Wide Sampler Cleaning Brushes
Ensure that the sampler is properly cleaned in order to prevent cross contamination. Sampling Systems™ Wide Sampler Cleaning Brushes are a range of brushes that are ideal for cleaning both stainless steel and plastic samplers.
25.55€ - 44.65€
Specifica
Product Type Cleaning Brush
Materiale maniglia Aluminum
Diametro (sistema metrico) setole 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubes with 30 to 45mm Diameter
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15809411
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8020J-1600
1600 mm
38.30€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
15819411
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8020J-2100
2100 mm
44.65€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
15829411
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8020J-600
600 mm
25.55€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
15899401
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8020J-1100
1100 mm
31.90€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Hygienic nylon brushes
  • Robust aluminum handle
  • Wide brush shape
Specifica
Specifica
Cleaning Brush
Aluminum
45 mm
Tubes with 30 to 45mm Diameter