Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
WypAll™
249.00€ - 324.00€
Specifica
Materiale Paper
Colore White
Strato 1-ply
Sterilità Non sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Formato Dimensioni (L x P) Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Formato Dimensioni (L x P) Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
12734346
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kimberly-Clark™
7461
Pop-up Box 25 x 41.5 cm (9.8 x 16.3 in.) 8 Boxes x 100 Sheets
324.00€
pezzi 8
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
12605626
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kimberly-Clark™
7452
Rotolo 31 x 31.5 cm (12.2 x 12.4 in.) Confezione da 750
249.00€
1 rotolo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Außergewöhnliche Stärke und Saugfähigkeit – das sind die WypAll™
Specifica
Specifica
Paper
White
1-ply
Non sterile