Learn More
3M™ Tute protettive di categoria I in polipropilene SMS bianco
Disposable polypropylene coveralls offer Category 1 protection in non-hazardous applications
Marca: 3M™ 7000089591
75.64 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CE Simple, Category 1 coverall is designed for domestic DIY use, light-duty industrial cleaning and maintenance applications, or environments where hygiene and cleanliness are important.- Excellent economic solution to keep the wearer clean and dry
- Suitable for non-hazardous applications
- Breathable and light-duty protection
- Strong, durable 45 gsm polypropylene fabric
- Storm flap over zip
- Elasticated hood, cuffs, ankles, and waist
Specifica
Tuta protettiva | |
Unisex | |
Bianco | |
Elastico | |
Elastico | |
Patta frangivento sopra la zip | |
Non-sterile | |
4500W | |
92 - 100 cm | |
66 to 69 in. |
Medium | |
Polietilene | |
Sì | |
Elastico | |
Cappuccio a 2 inserti | |
Cucitura ribattuta | |
Categoria I | |
Da 36 a 39 pollici | |
Per applicazioni non pericolose | |
167 - 176 cm |