Learn More
Fisherbrand™ White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap
Economical alternative to Thermoset and Phenolic PTFE lined caps. Fisherbrand™ White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap have a PTFE facing, backed by F217 liners.
139.00€ - 640.00€
Specifica
Colore White
Descrizione Tappo a vite
Certificazione/Conformità ISO 9001
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca dimClosureSize Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca dimClosureSize Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15593261
Vedere i documenti
Fisherbrand™
02912067
100/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15503271
Vedere i documenti
Fisherbrand™
02912069
100/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15513271
Vedere i documenti
Fisherbrand™
02912070
100/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15523271
Vedere i documenti
Fisherbrand™
02912071
100/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11528192
Vedere i documenti
Fisherbrand™
02912072
500EA/Cs. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11538192
Vedere i documenti
Fisherbrand™
02912073
500EA/Cs. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11548192
Vedere i documenti
Fisherbrand™
02912074
500EA/Cs. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15533271
Vedere i documenti
Fisherbrand™
02912075
100/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15543271
Vedere i documenti
Fisherbrand™
02912076
100/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15553271
Vedere i documenti
Fisherbrand™
02912077
100/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11598192
Vedere i documenti
Fisherbrand™
02912078
144EA/Cs. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15563271
Vedere i documenti
Fisherbrand™
02912079
144EA/Cs. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11518202
Vedere i documenti
Fisherbrand™
02912080
144EA/Cs. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11588192
Vedere i documenti
Fisherbrand™
02912085
288/PK. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Polypropylene (PP) caps with F217 & PTFE liners are an economical alternative to Thermoset & Phenolic PTFE lined caps. They have a PTFE facing, backed by F217 liners. The F217 liners consist of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE). PTFE/F217 liners are very resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference.
  • Features F217 liners which consists of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE)
  • PTFE/F217 liners are resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference
Specifica
Specifica
White
ISO 9001
PTFE/Polyethylene
Tappo a vite
Bottle
Screw Cap