Learn More
DuPont™ Proshield™ 20 SFR
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Descrizione
- Tuta a propagazione della fiamma limitata con cappuccio a 3 pezzi
- Struttura di tessuto non tessuto in polipropilene SMS a propagazione limitata della fiamma
- Le cuciture esterne ribattute in arancione facilitano l'identificazione visiva e la differenziazione
- Polsi, caviglie, volto e vita con elastico
- Chiusura a zip con risvolto
- In bianco con cuciture arancione
- Antistatico e senza alogeni.
- Certificato in conformità alla normativa (UE) 2016/425
- Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 5 e 6
- EN 14116 indice 1 (propagazione limitata della fiamma), EN 1073-2 (protezione contro la contaminazione radioattiva)
- Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati
Specifica
Specifica
Product Type | Tuta con cappuccio |
Size | 2 X-Large |
Materiale | Anti-static SMS |
Colore | Bianco |
Stile vita | Elastico |
Ankle Style | Elastico |
Stile polso | Tubolare |
Stile collo | Con cappuccio |
Hood Type | 3 pezzi |
Tipo di chiusura | Chiusura a zip, risvolto |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
DuPont™ Proshield™ 20 SFR >