Learn More
DuPont™ Proshield™ 20 SFR
Realizzato in tessuto non tessuto SMS in polipropilene ignifugo non alogenato. La tuta con cappuccio DuPont™ ProShield™ @@@20@@@ SFR offre protezione contro la propagazione limitata della fiamma.
Marca: DuPont™ D14591547
356.87 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24380" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Tuta a propagazione della fiamma limitata con cappuccio a 3 pezzi
- Struttura di tessuto non tessuto in polipropilene SMS a propagazione limitata della fiamma
- Le cuciture esterne ribattute in arancione facilitano l'identificazione visiva e la differenziazione
- Polsi, caviglie, volto e vita con elastico
- Chiusura a zip con risvolto
- In bianco con cuciture arancione
- Antistatico e senza alogeni.
- Certificato in conformità alla normativa (UE) 2016/425
- Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 5 e 6
- EN 14116 indice 1 (propagazione limitata della fiamma), EN 1073-2 (protezione contro la contaminazione radioattiva)
- Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati
Specifica
Tuta con cappuccio | |
Anti-static SMS | |
Elastico | |
Tubolare | |
3 pezzi | |
Cucito, Con rubinetto | |
(UE) 2016/425, EN 14116 indice 1, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Da 100 a 108 cm |
Large | |
Bianco | |
Elastico | |
Con cappuccio | |
Chiusura a zip, risvolto | |
Categoria III, Tipo 5 e 6, EN 1073-2 | |
Chiusura a zip, risvolto, elastici per viso e polsini ripiegati | |
Applicazioni nell'industria petrolchimica e ferroviaria, saldatura, gas e metallo |