Learn More
3M™ White with Green Back Panel SMS Based Polypropylene Protective Coveralls
119.52€ - 125.00€
Specifica
Product Type | General Purpose Coveralls |
---|---|
Sesso | Unisex |
Monouso | Single-use |
Stile vita | Elastic |
Stile polso | Knit |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11973774
|
3M™
7000089644 |
4X-Large | |||||||
11913774
|
3M™
7000034761 |
Medium | |||||||
11933774
|
3M™
7000034762 |
Large | |||||||
11943774
|
3M™
7000034763 |
X-Large | |||||||
11953774
|
3M™
7000034764 |
2X-Large | |||||||
12932285
|
3M™
7000089642 |
Small | |||||||
11963774
|
3M™
7000089643 |
3X-Large | |||||||
Descrizione
Specifica
General Purpose Coveralls | |
Single-use | |
Knit | |
3-panel | |
Category III |
Unisex | |
Elastic | |
Hooded | |
Non-sterile |