Learn More
3M™ Camici da laboratorio con cucitura overlock in polipropilene bianco
Per applicazioni igieniche. Serie di camici da laboratorio monuso per visitatori 3M in polipropilene leggero.
Marca:  3M™ 7000089697
138.89 EUR valido fino al 2025-08-31
Usa il codice promo "24157" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12921335
  • 252.00€ / pezzi 50
Spotlight
Usa il codice promozionale 24157 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Breathable, lightweight material.
  • Designed for light duty applications.
  • Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes.
  • Zip fastener.
  • Anti-static treated.
  • Elastic cuffs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Camice da laboratorio
Unisex
Bianco
Elastico
Polvere e liquidi non pericolosi, Dust
40 to 43 in.
CE Category 1
Tasca interna sul lato sinistro dell'utente (misure H 13 x L 12cm)
2X-Large
Polipropilene
Zip
Sì
Serged
da 101 a 109 cm
Per manutenzione generale, ristorazione, fabbricazione di prodotti elettronici, laboratori
Confezione singola