Learn More
3M™ White/Blue Combined SMS Laminate Protective Coveralls
Protective coveralls are manufactured from a high quality laminated material with a breathable back panel to improve air ventilation and reduce heat build-up.
Marca:  3M™ 7000089681
Codice prodotto. 11963784
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Breathable back panel to help improve air ventilation and reduce heat build-up.
  • Knit cuffs provide a soft wrist closure for increased comfort compared to elastic closures.
  • Elastic waist and ankles for convenience and freedom of movement.
  • Two-way zipper with sealable storm flap for convenience and to help provide additional protection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
General Purpose Coveralls
Unisex
Elastic
Con cappuccio
Category III
2X-Large
Single-use
Knit
Non-sterile
186 to 194 cm