Learn More
DWK Life Sciences Tappi aperti in polipropilene bianco rivestito in silicone/PTFE per flaconi E-Z Ex-Traction™
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
13-425
15-425
22-400
24-400
N. per custodia:
100 Cs.
1000 Cs.
250 Cs.
500 Cs.
Contenitore da 100
Description
Suitable for storage and containment of volatile solvents, sensitive compounds or corrosive chemicals
- Autoclavable
Specifications
Specifications
Colore | White |
Materiale | Polypropylene |
N. per custodia | 100 Cs. |
N. per confezione | 100/Cs. |
Finitura collo | 22-400 |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Autoclavabile | Autoclavable |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Glass bottle or vial |
Rivestimento interno chiusura | PTFE/Silicone |