Learn More
DWK Life Sciences Tappi aperti in polipropilene bianco rivestito in silicone/PTFE per flaconi E-Z Ex-Traction™
Codice prodotto. 10048272 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
13-425
15-425
22-400
24-400
N. per custodia:
100 Cs.
1000 Cs.
250 Cs.
500 Cs.
Contenitore da 100
Suitable for storage and containment of volatile solvents, sensitive compounds or corrosive chemicals
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Materiale Polypropylene
N. per custodia 250 Cs.
N. per confezione 250/Cs.
Finitura collo 15-425
Certificazione/Conformità ISO 9001
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Glass bottle or vial
Rivestimento interno chiusura PTFE/Silicone