Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ White Polypropylene Caps with Polyvinyl Liners
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
22-400
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
89-400
N. per custodia:
144 Cs.
48 Cs.
72 Cs.
Descrizione
- White polypropylene screw cap provides clear surface for writing on cap
- Poly-vinyl liner provides an excellent moisture barrier
Specifica
Specifica
Colore | White |
Materiale | Polypropylene |
N. per custodia | 144 Cs. |
Finitura collo | 24-400 |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Product Type | Polypropylene Cap |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Round bottle |
Rivestimento interno chiusura | Polyvinyl |