Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ White Polypropylene Caps with Polyvinyl Liners
Good for mild acids, alkalis, solvents, alcohols, oils and aqueous products
Marca:  DWK Life Sciences 239222
Codice prodotto. 10546653
  • 73.40€ / pezzi 48
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-01-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • White polypropylene screw cap provides clear surface for writing on cap
  • Poly-vinyl liner provides an excellent moisture barrier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
White
48 Cs.
ISO 9001
Round bottle
Polypropylene
89-400
Polypropylene Cap
Polyvinyl
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Wheaton™ White Polypropylene Caps with Polyvinyl Liners > Cap size: 89mm-400