Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Vacule™ with Screw Cap
Solid black cap without liner holds stopper in place
Marca: DWK Life Sciences 651907
261.38 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Wheaton-33™ borosilicate glass
Order Info
Accepts stoppers 06-406-11B and 06-406-12 for freeze drying applications
Specifica
Clear | |
Borosilicate Glass | |
For lyophilization and freeze drying applications | |
2.7 dr. | |
60 mm |
22 mm | |
10 mL | |
A vite | |
Tappo a vite | |
ASTM Type I, Class A, USP Type I |