Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Unlined Aluminum Center Disc Tear-Out Seals
Exposes the top of the rubber stopper to the syringe when the center disc is opened or removed
141.00€ - 163.00€
Specifica
Materiale | Aluminum |
---|---|
Quantità | 1000/Cs. |
Tipo | Center Disc Tear-out Cap |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11718779
![]() |
DWK Life Sciences
224182-05 |
Blue | 13 mm |
163.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 02-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11778779
![]() |
DWK Life Sciences
224182-06 |
Red | 13 mm |
163.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10488901
![]() |
DWK Life Sciences
224183-05 |
Blue | 20 mm |
141.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10086701
![]() |
DWK Life Sciences
224183-06 |
Red | 20 mm |
141.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Exposes the top of the rubber stopper to the syringe when the center disc is opened or removed
- Available in 13 or 20mm O.D.
Specifica
Aluminum | |
1000/Cs. | |
Center Disc Tear-out Cap |