Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsinizing Flasks
Deep fluted sides enhance agitation
69.10€ - 129.00€
Specifica
Descrizione | Style: Erlenmeyer Trypsinizing |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Used for forming cell suspensions through Trypsin digestion of connective Proteins |
Autoclavabile | Autoclavable |
Tipo di chiusura | Screw |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Graduated | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Graduated | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10306952
|
DWK Life Sciences
355392 |
35 mL | 24 mm | No | 430 |
69.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12401391
|
DWK Life Sciences
355395 |
300 mL | 38 mm | No | 430 |
95.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12491381
|
DWK Life Sciences
355394 |
150 mL | 38 mm | No | 430 |
81.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12411391
|
DWK Life Sciences
355397 |
700 mL | 51 mm | No | 400 |
129.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11501285
|
DWK Life Sciences
355444 |
150 mL | 38 mm | Yes | 430 |
113.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11581275
|
DWK Life Sciences
355442 |
35 mL | 24 mm | Yes | 430 |
80.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Deep fluted sides enhance agitation
- Manufactured from low-extractable borosilicate glass
- Excellent quality and low extractables
- Deep-skirted rubber-lined screw caps
- Available graduated or ungraduated
Specifica
Style: Erlenmeyer Trypsinizing | |
Used for forming cell suspensions through Trypsin digestion of connective Proteins | |
Screw |
Borosilicate Glass | |
Autoclavable |