Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
For accessing fluid flow in deep manholes and hard-to-reach subsurface sampling areas
1155.00€ - 1565.00€
Specifica
Product Type Subsurface Sampler
Include 1000mL narrow mouth sample bottle, cap
Materiale testa Polypropylene
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Finitura Golden alodine
Visualizza altre specifiche
Includes: 1000mL narrow-mouth sample bottle with PTFE-lined cap
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
12694833
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
990400
3.66 m 12 ft.
1420.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-08-2025
Aggiungi al carrello
12487361
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
990350
1.83 m 6 ft.
1155.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-08-2025
Aggiungi al carrello
12407371
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
990450
5.49 m 18 ft.
1565.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For accessing fluid flow in deep manholes and hard-to-reach subsurface sampling areas
  • Consists of an inert polypropylene head with stainless steel fittings and an aluminum pole assembly with golden alodine finish
  • Cable at top of handle lifts spring-loaded plunger from bottle opening and allows liquid to enter through four 15.9mm (0.625 in.) diameter hole
Specifica
Specifica
Subsurface Sampler
Polypropylene
Golden alodine
1000mL narrow mouth sample bottle, cap
33.8 oz.
EPA