Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Ultra Pure Straight Plug Stoppers
Provides for extremely high chemical purity and low gas permeability. Wheaton™ Ultra Pure Straight Plug Stoppers are manufactured from an ultra pure bromobutyl formulation.
Marca:  DWK Life Sciences W224100-400
317.61 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11778949
  • 376.00€ / pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Autoclavable
  • Low level of extractables
  • Complies with US, European and Japanese Pharmacopeias
  • Free of latex, nitrosamines and 2-MCBT (2-mercaptobenzothiazole)
  • Compatible with applications such as Water for Injection (WFI) where rubber can cause problems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Lyophilization
Autoclavable
7 mm
Bromobutyl Rubber
47 Shore A
Gray
13 mm
Straight Plug Stopper