Learn More
DWK Life Sciences Coperchi e tappi per ampolle Wheaton Vacule™
Provides maximum sealing for vials with straight-wall glass finishes. Wheaton™ Straight Plug Rubber Stoppers are manufactured from the highest quality raw materials.
195.00€ - 1385.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ampolle Vacule
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Diametro (sistema metrico) esterno Materiale Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Diametro (sistema metrico) esterno Materiale Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
11734199
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
224100-070
Rosso 13 mm Gomma Tappo dritto Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12432631
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
224100-170
Red 20 mm Rubber Straight Plug Stopper
335.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
10403085
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
224100-175
Grigio 20 mm FEP Tappo verticale
1385.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-09-2025
Aggiungi al carrello
12462631
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
224100-174
Gray 20 mm Chlorobutyl-Isoprene Straight Plug Stopper
389.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Autoclavable
  • Available in a variety of sizes/colors
  • Manufactured to yield exceptional dimensional stability
Specifica
Specifica
Ampolle Vacule