Learn More
DWK Life Sciences Tappi per bottiglie e flaconcini per siero
Protezione ermetica
300.00€ - 902.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Colore | Rosso |
Materiale | Gomma |
Product Type | Tappo per manicotto |
Da utilizzare con (applicazione) | Applicazioni multiperforazione |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11798919
|
DWK Life Sciences
224100-060 |
Rosso | Gomma | Compatibile con le imboccature di flaconi e fiale per siero con diametro interno di 0.7 cm e diametro esterno di 1.3 cm |
667.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 12-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11718929
|
DWK Life Sciences
224100-020 |
Rosso | Gomma | Compatibile con le imboccature di flaconi e fiale per siero con diametro interno di 0.5 cm e diametro esterno di 1.1 cm |
300.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12442641
|
DWK Life Sciences
224100-320 |
Red | Rubber | Fits 1.5cm I.D., 3cm O.D. mouth of serum bottles and vials |
902.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 12-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11708929
|
DWK Life Sciences
224100-161 |
Rosso | Gomma | Compatibile con le imboccature di flaconi e fiale per siero con diametro interno di 1.3 cm e diametro esterno di 2 cm |
564.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Cinque modelli in gomma naturale rossa† o butile grigio
- I tappi a flangia sono fissati con sigilli in alluminio
- I tappi a spina, con fessura e tre branche, sono pensati per la liofilizzazione
Specifica
Sì | |
Gomma | |
Applicazioni multiperforazione |
Rosso | |
Tappo per manicotto | |
40 al durometro |